Läs mer
4-(tert-butyl)bensen-1-karbotioamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10384242
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10384242 1 g 1g
10702693 10 g 10g
10782207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10384242 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF00754DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 57774-77-3
Molekylformel C11H15NS
Molekylvikt (g/mol) 193.308
MDL-nummer MFCD00052485
InChI-nyckel HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
PubChem CID 2734817
IUPAC-namn 4-tert-butylbensenkarbotioamid
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4CSNH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.31
Procent renhet 95%