Läs mer
4-(tert-butyl)bensensulfonamid, Mikromol™
Produktkod. 17933476
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933476 100 mg
17992996 25 mg
30462831 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17933476 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3369.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(tert-butyl)bensensulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Analyt- eller komponentnamn 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H15 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E, Bosentan Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
LEDER CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-tert-butylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 213.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 213,0823 g/mol