Läs mer
4-tert-Butyl-N-phenylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butyl-N-phenylaniline |
| CAS | 4496-49-5 |
| Molekylformel | C16H19N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-tert-Butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-phenyl-, Diphenylamine, 4-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-phenylbenzenamine, (4-tert-Butylphenyl)phenylamine, 4-tert-Butyl-N-phenylaniline, 4-tert-Butyldiphenylamine, N-(4-tert-Butylphenyl)aniline, N-Phenyl-4-tert-butylaniline, Phenyl(p-tert-butylphenyl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N/c1-16(2,3)13-9-11-15(12-10-13)17-14-7-5-4-6-8-14/h4-12,17H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-tert-butyl-N-phenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.32 |
| Formel vikt | 225.1517 |