Läs mer
4-(tert-butyl)-o-fenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404897
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404897 1 g 1g
15424897 250 mg 250mg
15414897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15404897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32205.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 68176-57-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
4-(tert-butyl)-o-fenylendiamin, används som en samkatalysator för polymerisation av o-fenylendiamin och dess derivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(tert-butyl)-o-fenylendiamin, används som en samkatalysator för polymerisation av o-fenylendiamin och dess derivat.
Löslighet Löslig i de
flesta vanliga organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68176-57-8
Molekylformel C10H16N2
Molekylvikt (g/mol) 164.252
MDL-nummer MFCD00052695
InChI-nyckel WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC-namn 4-tert-butylbensen-1,2-diamin
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine
Smältpunkt 98°C to 100°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Air Sensitive
Synonym 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Löslighetsinformation Soluble in most common organic solvents.
Formel vikt 164.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.