Läs mer
4-tert-Butyl-o-xylene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11372576
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372576 5 g 5g
11382576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08552.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7397-06-0
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.276
MDL-nummer MFCD00038277
InChI-nyckel QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-o-xylene, 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene, 4-t-butyl-o-xylene, benzene, 4-1,1-dimethylethyl-1,2-dimethyl, acmc-209ot4, o-xylene, 4-tert-butyl, as-p2, 1,2-dimethyl-4-t-butylbenzene, 3,4-dimethyl-tert-butylbenzene
PubChem CID 81881
IUPAC-namn 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butyl-o-xylene
Densitet 0.868
Kokpunkt 211°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 5 g
Beilstein 1925371
Formel vikt 162.27
Procent renhet 98%