Läs mer
4-tert-Butyl-o-xylene, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butyl-o-xylene |
| Densitet | 0.868 |
| Kokpunkt | 211°C |
| Flampunkt | 82°C (179°F) |
| Brytningsindex | 1.499 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1925371 |
| Formel vikt | 162.27 |
| Procent renhet | 98% |