Läs mer
4-(tert-butyl)fenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Densitet | 0.986g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | (CH3)3CC6H4NCO |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 175.23 |
| Procent renhet | 97% |