Läs mer
4-(tert-butyl)fenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079571
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10079571 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10049551 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10051144 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10079571 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01802EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1943-67-5
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.231
MDL-nummer MFCD00040718
InChI-nyckel WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenyl isocyanate, 4-tert-butylphenylisocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-tert-butylphenyl-isocyanate, 4-tert-butyl phenyl isocyanate, 1-tert-butyl-4-isocyanato-benzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-t-butylphenylisocyanate, acmc-209ey5, 4-tertbutylphenyl isocyanate
PubChem CID 2735695
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-isocyanatbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate
CAS Min % 97.0
Densitet 0.986g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4NCO
Kvantitet 10 g
Formel vikt 175.23
Procent renhet 97%