Läs mer
4-(tert-butyl)fenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662653
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10662653 1 g 1g
10743663 10 g 10g
10285464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10662653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00746DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 19241-24-8
Molekylformel C11H13NS
Molekylvikt (g/mol) 191.292
MDL-nummer MFCD00022059
InChI-nyckel OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140503
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-isotiocyanatobensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4NCS
Kvantitet 1 g
Synonym 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Formel vikt 191.3
Procent renhet 97%