Läs mer
4-(tert-butyl)fenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743663
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10743663 10 g 10g
10662653 1 g 1g
10285464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10743663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00746EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19241-24-8
Molekylformel C11H13NS
Molekylvikt (g/mol) 191.292
MDL-nummer MFCD00022059
InChI-nyckel OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140503
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-isotiocyanatobensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4NCS
Kvantitet 10 g
Synonym 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Formel vikt 191.3
Procent renhet 97%