Läs mer
[4-(tert-butyl)fenyl]metansulfonylklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10664073
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10664073 1 g 1g
10300603 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10664073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00924DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 519056-61-2
Molekylformel C11H15ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 246.749
MDL-nummer MFCD04115413
InChI-nyckel NEJDUPGGBSPJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methanesulfonylchloride, 4-tert-butylphenyl methanesulphonyl chloride, 4-1-butyl phenylmethanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methyl chlorosulfone
PubChem CID 2794645
IUPAC-namn (4-tert-butylfenyl)metansulfonylklorid
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(tert-Butyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.76
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk