Läs mer
4-(tert-butyl)piperidinhydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611835
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10611835 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10520323 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10682665 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10611835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01152CB
Kemiska identifierare
CAS 69682-13-9
Molekylformel C9H20ClN
Molekylvikt (g/mol) 177.716
MDL-nummer MFCD05865119
InChI-nyckel RWQQDIHTYQYXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hydrochloride, 4-tert-butyl-piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hcl, 4-tert-butyl piperidine, chloride
PubChem CID 2794676
IUPAC-namn 4-tert-butylpiperidin;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)C1CCNCC1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tert-butyl)piperidine hydrochloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.72
Procent renhet 90%