Läs mer
4'-tert-butylacetofenon, 98 %
Produktkod. 11490174
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490174 1 g 1g
11400184 5 g 5g
11410184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490174 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13615.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 943-27-1 | C12H16O | 176,259 g/mol
4'-tert-butylacetofenon används vid syntes av 2-pyridonderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-′tert-butylacetofenon används vid syntes av 2-pyridonderivat.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943-27-1
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.259
MDL-nummer MFCD00017256
InChI-nyckel UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-tert-Butylacetophenone
Smältpunkt 17 °C till 18 °C (dimorft)
Densitet 0.964
Kokpunkt 107 °C till 108 °C (5 mmHg)
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 176.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.