Läs mer
4-tert-butylacetofenon, TRC
Produktkod. 30134952
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134952 2.5 g
17934225 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6905052.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943-27-1
Molekylformel C12 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Synonym 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Imp. B (EP)
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Formel vikt 176.1201