missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-tert-Butylaminoethyl-2-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol |
| CAS | 132183-64-3 |
| Molekylformel | C13 H21 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3 |
| LEDER | Cc1cc(CCNC(C)(C)C)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-[2-(tert-butylamino)ethyl]-2-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.31 |
| Formel vikt | 207.1623 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?