Läs mer
4-tert-butylanilin, 99 %
Produktkod. 10439900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10439900 5 mL 5ml
10072590 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10439900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198250050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 769-92-6
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.24
MDL-nummer MFCD00007899
InChI-nyckel WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
PubChem CID 69861
IUPAC-namn 4-tert-butylanilin
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylaniline
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 15 °C till 16 °C
Färg Brun till Orange-röd
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 230 °C
Flampunkt 101 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4NH2
Brytningsindex 1,5370 till 1,539
Kvantitet 5 mL
Beilstein 12, 1166
Formel vikt 149.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.