Learn More
4-tert-butylanilin, 98+%
Product Code. 11404323
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11404323 5 g 5g
11414323 25 g 25g
11424323 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11404323 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10925.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Add to basket
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149,237 g/mol
4-tert-butylanilin reagerar med myrsyra för att producera myrsyra-(4-tert-butyl-anilid). Denna reaktion kan ske i närvaro av lösningsmedlet av toluen i tillståndet av upphettning. 4-tert-butylanilin används i syntesen av 4-tert-butyl-4a,4a-dinitrotrifenylamin, ny trifenylamininnehållande diaminmonomer och 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-tert-butylanilin reagerar med myrsyra för att producera myrsyra-(4-tert-butyl-anilid). Denna reaktion kan ske i närvaro av lösningsmedlet av toluen i tillståndet av upphettning. 4-tert-butylanilin används i syntesen av 4-tert-butyl-4′ ,4″-dinitrotrifenylamin, ny trifenylamininnehållande diaminmonomer och 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-on.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med starka syror, syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 769-92-6
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.237
MDL-nummer MFCD00007899
InChI-nyckel WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
PubChem CID 69861
IUPAC-namn 4-tert-butylanilin
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylaniline
Smältpunkt 15 °C till 16 °C
Densitet 0.941
Kokpunkt 235 °C
Flampunkt 101 °C (213 °F)
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 5 g
Beilstein 2205786
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 149.23
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.