Läs mer
4-tert-Butylaniline, 98+%
Produktkod. 11424323
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424323 100 g 100g
11404323 5 g 5g
11414323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10925.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149.237 g/mol
4-tert-butylanilin reagerar med myrsyra för att producera myrsyra-(4-tert-butyl-anilid). Denna reaktion kan ske i närvaro av lösningsmedlet av toluen i tillståndet av upphettning. 4-tert-butylanilin används i syntesen av 4-tert-butyl-4a,4a-dinitrotrifenylamin, ny trifenylamininnehållande diaminmonomer och 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-tert-butylanilin reagerar med myrsyra för att producera myrsyra-(4-tert-butyl-anilid). Denna reaktion kan ske i närvaro av lösningsmedlet av toluen i tillståndet av upphettning. 4-tert-butylanilin används i syntesen av 4-tert-butyl-4′ ,4″-dinitrotrifenylamin, ny trifenylamininnehållande diaminmonomer och 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-on.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med starka syror, syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 769-92-6
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.237
MDL-nummer MFCD00007899
InChI-nyckel WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
PubChem CID 69861
IUPAC-namn 4-tert-butylanilin
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylaniline
Smältpunkt 15°C to 16°C
Densitet 0.941
Kokpunkt 235°C
Flampunkt 101°C (213°F)
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 100 g
Beilstein 2205786
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 149.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.