Läs mer
4-tert-Butylaniline-d15, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butylaniline-D15 |
| CAS | 1219794-71-4 |
| Molekylformel | C10 D15 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 4-[1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzen-2,3,5,6-d4-amine-d2, 4-(1,1-Dimethylethyl)aniline-d15, 4-tert-Butylaniline-d15, 4-tert-Butylaniline-D15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15N/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7 H,11H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,3,5,6-hexadeuterio-4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.3252 |
| Formel vikt | 164.2146 g/mol |
| Visa mer |