Läs mer
4-tert-Butylbenzaldehyde, 95%
Produktkod. 10376734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10376734 50 mL Glasflaska 50ml
10624945 250 mL Glasflaska 250ml
10274914 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10376734 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426520500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939-97-9
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
MDL-nummer MFCD00035742
InChI-nyckel OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
PubChem CID 70324
IUPAC-namn 4-tert-butylbensaldehyd
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzaldehyde
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 249°C
Flampunkt 101°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H4CHO
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 50 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 0.004 Pas (20°C)
Formel vikt 162.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylbenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.