Läs mer
4-tert-butylbensaldehyd, 97 %
Produktkod. 11452388
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452388 100 g 100g
11432388 5 g 5g
11442388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15740.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162,23 g/mol
Används för framställning av isoxazolylpenicillinderivat. 4-tert-Butylbensaldehyd är lämplig för användning i en kinetisk studie för att utvärdera de kinetiska konstanterna (KI) för hämning av svamptyrosinas av 4-substituerade bensaldehyder. Det är också en viktig mellanprodukt för syntes av läkemedel, färgämnen, smak- och doftföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används för framställning av isoxazolylpenicillinderivat. 4-tert-Butylbensaldehyd är lämplig för användning i en kinetisk studie för att utvärdera de kinetiska konstanterna (KI) för hämning av svamptyrosinas av 4-substituerade bensaldehyder. Det är också en viktig mellanprodukt för syntes av läkemedel, färgämnen, smak- och doftföreningar.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvaras åtskilt från luft, ljus och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara mörkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939-97-9
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
MDL-nummer MFCD00035742
InChI-nyckel OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
PubChem CID 70324
IUPAC-namn 4-tert-butylbensaldehyd
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzaldehyde
Densitet 0.97
Kokpunkt 244 °C till 246 °C
Flampunkt 101 °C (213 °F)
Brytningsindex 1.5285
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1906461
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 162.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.