Läs mer
4-tert-Butylbenzamide, 98%
Produktkod. 11448326
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448326 10 g 10g
11458326 50 g 50g
11468326 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15380.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56108-12-4 | C11H15NO
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56108-12-4
Molekylformel C11H15NO
MDL-nummer MFCD00017139
Synonym 4-tert-butyl benzamide, benzamide, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butyl benzamide, 4-tert-butyl benzenecarboxamide, unii-5e7907z6bm, 4-1,1-dimethylethyl benzamide, p-t-butylbenzamide, 4-t-butylbenzamide, acmc-20amap, butylbenzenecarboxamide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzamide
Smältpunkt 171°C to 175°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2086692
Formel vikt 177.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.