Läs mer
4-tert-butylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11485857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485857 1 g 1g
11495857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24408.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123324-71-0 | C10H15BO2 | 178,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123324-71-0
Molekylformel C10H15BO2
Molekylvikt (g/mol) 178.04
MDL-nummer MFCD01009697
InChI-nyckel MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
PubChem CID 2734320
IUPAC-namn (4-tert-butylfenyl)borsyra
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 191°C to 196°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 5330959
Formel vikt 178.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.