Läs mer
4-tert-butylbensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30340369
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30340369 100 g
1 options
Produktkod. 30340369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB690735100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Molekylformel C10 H15 N O2 S
Kvantitet 100 g
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
LEDER CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-tert-butylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 213.3
Formel vikt 213.0823