Läs mer
4-tert-butylbensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11459707
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459707 50 g 50g
11449707 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22174.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232,722 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15084-51-2
Molekylformel C10H13ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 232.722
MDL-nummer MFCD00007449
InChI-nyckel YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
IUPAC-namn 4-tert-butylbensensulfonylklorid
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 80 °C till 83 °C
Odör Irriterande
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1104346
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 232.73
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.