Läs mer
4-tert-butylbensensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30345573
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30345573 1 g
1 options
Produktkod. 30345573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8108401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 15084-51-2
Molekylformel C10H13ClO2S
Kvantitet 1 g
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonyl Chloride, 4-t-Butylphenylsulfonyl Chloride, 4-tert-Butylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-tert-Butylphenylsulfonyl Chloride, NSC 186263, p-(tert-Butyl)benzenesulfonyl Chloride, p-tert-Butylphenylsulfonyl Chloride, tert-Butylbenzene-4-sulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-tert-butylbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 232.73