Läs mer
4-tert-butylbenzoesyra, 99 %
Produktkod. 11477846
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477846 5000 g 5000g
11467846 250 g 250g
11457846 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13997.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 98-73-7 | C11H14O2 | 178,23 g/mol
4-tert-butylbensoesyra som termisk stabilisator i PVC. Det används som en mellanprodukt i den kemiska industrin för att producera estrar av PTBBA, ett kedjestoppmedel i hartser. Det används som en potent jäst sirtuin (Sir2p) hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-tert-butylbensoesyra som termisk stabilisator i PVC. Det används som en mellanprodukt i den kemiska industrin för att producera estrar av PTBBA, ett kedjestoppmedel i hartser. Det används som en potent jäst sirtuin (Sir2p) hämmare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-73-7
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00002563
InChI-nyckel KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzoic acid, tbba, p-tert-butylbenzoic acid, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl, 4-t-butylbenzoic acid, benzoic acid, p-tert-butyl, 4-tert-butyl-benzoic acid, p-t-butylbenzoic acid, 4-tert-butylbenzoicacid, unii-43z7t3vn0r
PubChem CID 7403
ChEBI CHEBI:34443
IUPAC-namn 4-tert-butylbensoesyra
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzoic acid
Smältpunkt 164 °C till 168 °C
Kokpunkt 280 °C (dekomposition)
Flampunkt 180 °C (356 °F)
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 607545
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 178.23
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.