Läs mer
4-tert-Butylbenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15820841
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15820841 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15820841 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8202380100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 98-73-7
Smältpunkt 165°C to 167°C
Densitet 0.6 g/cm3 at 20°C
Molekylformel 4-[(CH3)3C]C6H4COOH
MDL-nummer MFCD00002563
Kvantitet 100 g
Synonym 4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA, 4-tert-Butylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 178.23