Läs mer
4-tert-butylbenzoesyra, TRC
Produktkod. 30339590
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30339590 25 g
1 options
Produktkod. 30339590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69323525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzoic Acid
CAS 98-73-7
Molekylformel C11H14O2
Kvantitet 25 g
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, 4-t-Butylbenzoic Acid, 4-tert-Butylbenzoic Acid, NSC 4802, p-t-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylphenylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
LEDER CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-tert-butylbenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.0994