Läs mer
4-tert-Butylbenzonitrile, 98+%
Produktkod. 11488006
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488006 25 g 25g
11468006 1 g 1g
11478006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14076.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4210-32-6 | C11H13N | 159.232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4210-32-6
Molekylformel C11H13N
Molekylvikt (g/mol) 159.232
MDL-nummer MFCD00075840
InChI-nyckel IIZURLNRIMKEDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzonitrile, 4-t-butylbenzonitrile, benzonitrile, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcyanobenzene, 4-tert-butyl-benzonitrile, p-t-butylbenzonitrile, acmc-209jnk, p-tert-butylbenzonitrile, benzonitrile, p-tert-butyl, ksc219k6d
PubChem CID 77883
IUPAC-namn 4-tert-butylbensonitril
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzonitrile
Densitet 0.94
Kokpunkt 258°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 25 g
Beilstein 2080049
Formel vikt 159.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.