Läs mer
4-tert-butylbenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11476957
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476957 100 g 100g
11466957 25 g 25g
11486957 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14373.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1710-98-1 | C11H13ClO | 196,67 g/mol
4-tert-butylbensoylklorid används vid syntes av 9,9a-spirobifluoren-bryggade bipolära system innehållande 1,3,4-oxadiazol-konjugerade oligoaryl- och triaryllamingrupper. Det används också vid framställning av 2-(4-tert-butylfenyl)-5-(4-metoxifenyl)-1,3,4-oxadiazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-tert-butylbensoylklorid används vid syntes av 9,9′ -spirobifluoren-bryggade bipolära system innehållande 1,3,4-oxadiazol-konjugerade oligoaryl- och triaryllamingrupper. Det används också vid framställning av 2-(4-tert-butylfenyl)-5-(4-metoxifenyl)-1,3,4-oxadiazol.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1710-98-1
Molekylformel C11H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 196.67
MDL-nummer MFCD00000695
InChI-nyckel WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74372
IUPAC-namn 4-tert-butylbensoylklorid
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Densitet 1.08
Kokpunkt 125 °C till 126 °C (10 mmHg)
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.5351
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 775793
Känslighet Känslig för fukt
Synonym benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 196.68
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.