Läs mer
4-tert-butylbensylalkohol, 98 %
Produktkod. 11494787
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494787 5 g 5g
11404797 25 g 25g
11414797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21260.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 877-65-6 | C11H16O | 164,248 g/mol
4-tert-butylbensylalkohol, används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-tert-Butylbensylalkohol, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i alkohol
och olöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta från starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-65-6
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.248
MDL-nummer MFCD00004662
InChI-nyckel FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl alcohol, 4-tert-butyl phenyl methanol, 4-tert-butylphenyl methanol, 4-t-butylbenzyl alcohol, p-tert-butylbenzyl alcohol, 4-t-butylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-1,1-dimethylethyl benzenemethanol, 4-tert-butylbenzylalcohol, p-t-butylbenzyl alcohol
PubChem CID 13416
IUPAC-namn (4-tert-butylfenyl)metanol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzyl alcohol
Densitet 0.928
Kokpunkt 139 °C till 140 °C (20 mmHg)
Flampunkt 128 °C (262 °F)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 5 g
Beilstein 1860665
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och olöslig i vatten.
Formel vikt 164.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.