Läs mer
4-tert-butylbensylbromid, 97 %
Produktkod. 11431630
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431630 25 g 25g
11421630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431630 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26991.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227,145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18880-00-7
Molekylformel C11H15Br
Molekylvikt (g/mol) 227.145
MDL-nummer MFCD00000180
InChI-nyckel QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-tert-butylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzyl bromide
Smältpunkt 8 °C till 12 °C
Densitet 1.236
Kokpunkt 93 °C till 94 °C (1,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5465
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 471674
Formel vikt 227.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.