Läs mer
4-tert-Butylbenzyl chloride, 99%
Produktkod. 11403824
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403824 5 g 5g
11413824 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403824 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11856.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19692-45-6 | C11H15Cl | 182.69 g/mol
4-tert-butylbensylklorid har använts för att kontrollera molekylvikten och förhindra mikrogelbildning under polymerisationsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-tert-butylbensylklorid har använts för att kontrollera molekylvikten och förhindra mikrogelbildning under
polymerisationsreaktionen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19692-45-6
Molekylformel C11H15Cl
Molekylvikt (g/mol) 182.69
MDL-nummer MFCD00000918
InChI-nyckel WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
PubChem CID 88198
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-(klormetyl)bensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzyl chloride
Densitet 0.945
Kokpunkt 101°C to 104°C (7 mmHg)
Flampunkt 94° (202°F)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 471673
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 182.7
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.