Läs mer
4-tert-butylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10668804 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10668804 1 g Glasflaska 1g
10667654 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10668804 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391010010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39895-55-1 | C11H17N | 163.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39895-55-1
Molekylformel C11H17N
Molekylvikt (g/mol) 163.26
MDL-nummer MFCD00040754
InChI-nyckel MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzylamine, 4-tert-butylphenyl methanamine, 4-t-butylbenzylamine, 1-4-tert-butylphenyl methanamine, 4-tert-butyl-benzylamine, 4-tert-butyl phenyl methanamine, 4-tert-butyl phenyl methylamine, 4t-butylbenzylamine, p-t-butylbenzylamine, 4-tertbutylbenzylamine
PubChem CID 2735655
IUPAC-namn (4-tert-butylfenyl)metanamin
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9270g/mL, 0.927
Kokpunkt 235°C to 236°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2CH2C6H4C(CH3)
Brytningsindex 1.5200 to 1.522
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.