Läs mer
4-tert-butylbensylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11385659
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385659 5 g 5g
11395659 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20394.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39895-55-1 | C11H17N | 163.264 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier
och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig, förvara undan luft. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39895-55-1
Molekylformel C11H17N
Molekylvikt (g/mol) 163.264
MDL-nummer MFCD00040754
InChI-nyckel MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzylamine, 4-tert-butylphenyl methanamine, 4-t-butylbenzylamine, 1-4-tert-butylphenyl methanamine, 4-tert-butyl-benzylamine, 4-tert-butyl phenyl methanamine, 4-tert-butyl phenyl methylamine, 4t-butylbenzylamine, p-t-butylbenzylamine, 4-tertbutylbenzylamine
PubChem CID 2735655
IUPAC-namn (4-tert-butylfenyl)metanamin
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzylamine
Densitet 0.927
Kokpunkt 124°C (16 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2961797
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 163.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.