Läs mer
4-tert-Butylcalix[4]arene, 99%
Produktkod. 11447074
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447074 25 g 25g
11437074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21515.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60705-62-6 | C44H56O4 | 648.93 g/mol
Det används som utgångsmaterial för ytterligare derivatisering, inklusive halogenering, acylering och diazokoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som utgångsmaterial för ytterligare
derivatisering, inklusive halogenering, acylering och diazokoppling.
Löslighet
Löslig i kloroform, bensen, toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60705-62-6
Molekylformel C44H56O4
Molekylvikt (g/mol) 648.93
MDL-nummer MFCD00066280
InChI-nyckel NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcalix 4 arene, tetra-tert-butyl tetrahydroxy calix 4 arene, 5,11,17,23-tetra-t-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxycalix-4-arene, 4-t-butylcalix 4 arene, tetratert-butyl ? tetrol, p-tert-butylcalix 4 arene, 4-tert-butylcalix 4 arene 5g, ethyl 2-5,11,17,23-tetra tert-butyl-26,27,28-tris 2-ethoxy-2-oxyethoxy pentacyclo 19.3.1.1∼3,7∼.1∼9,13∼.1∼15,19∼ octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15,17,
PubChem CID 335377
IUPAC-namn 5,11,17,23-tetra-tert-butylpentacyklo[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-1 (25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodekaen-25,26,27,28-tetrol
LEDER CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(C2)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcalix[4]arene
Smältpunkt 339°C to 344°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2033965
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,benzene,toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 648.93
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.