Läs mer
4-tert-butylcalix[6]aren, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313536
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313536 1 g 1g
11323536 5 g 5g
11333536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14473.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78092-53-2 | C66H84O6 | 973.392 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78092-53-2
Molekylformel C66H84O6
Molekylvikt (g/mol) 973.392
MDL-nummer MFCD00075464
InChI-nyckel UOEYZAXKBKAKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcalix 6 arene, unii-b9og173dmy, b9og173dmy, 5,11,17,23,29,35-hexa-tert-butylcalix 6 arene-37,38,39,40,41,42-hexol, hexa-tert-butyl hexahydroxy calix 6 arene, calx-b 6, p-t-butylcalix 6 arene, tert-butylcalix 6 arene, p-tert-butylcalix-6-arene
PubChem CID 335356
ChEBI CHEBI:51251
LEDER CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3O)CC4=CC(=CC(=C4O)CC5=CC(=CC(=C5O)CC6=C(C(=CC(=C6)C(C)(C)C)CC7=C(C(=CC(=C7)C(C)(C)C)C2)O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcalix[6]arene
Smältpunkt 377°C to 381°C
Beilstein 2611918
Kvantitet 1 g
Formel vikt 973.4
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.