Läs mer
4-tert-butylkatekol, 98 %
Produktkod. 11442028
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442028 1000 g 1000g
11452028 250 g 250g
11462028 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14599.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
4-tert-butylkatekol används i stor utsträckning som en inhibitor vid polymerisation av butadien, styren, vinylacetat och andra reaktiva monomerer. Det spelar en viktig roll i syntesen av nanopartiklar av volframoxid genom icke-vattenhaltig sol-gel-process. Det fungerar som en stabilisator vid tillverkning av polyuretanskum. Det används som en antioxidant för syntetiskt gummi, polymerer och oljederivat. Det används också som ett reningsmedel för aminoformiatkatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-tert-butylkatekol används i stor utsträckning som en inhibitor vid polymerisation av butadien, styren, vinylacetat och andra reaktiva monomerer. Det spelar en viktig roll i syntesen av nanopartiklar av volframoxid genom icke-vattenhaltig sol-gel-process. Det fungerar som en stabilisator vid tillverkning av polyuretanskum. Det används som en antioxidant för syntetiskt gummi, polymerer och oljederivat. Det används också som ett reningsmedel för aminoformiatkatalysatorer.
Löslighet
Löslig i eter, aceton, alkohol och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-29-3
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00002201
InChI-nyckel XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
IUPAC-namn 4-tert-butylbensen-1,2-diol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcatechol
Smältpunkt 53 °C till 57 °C
Densitet 1.049
Kokpunkt 284 °C till 286 °C
Flampunkt 151 °C (303 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2043335
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i eter, aceton, alkohol och metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.