Läs mer
4-tert-Butylcatechol, 98%
Produktkod. 11462028
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11462028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14599.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
4-tert-butylkatekol används i stor utsträckning som en inhibitor vid polymerisation av butadien, styren, vinylacetat och andra reaktiva monomerer. Det spelar en viktig roll i syntesen av nanopartiklar av volframoxid genom icke-vattenhaltig sol-gel-process. Det fungerar som en stabilisator vid tillverkning av polyuretanskum. Det används som en antioxidant för syntetiskt gummi, polymerer och oljederivat. Det används också som ett reningsmedel för aminoformiatkatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-tert-butylkatekol används i stor utsträckning som en inhibitor vid polymerisation av butadien, styren, vinylacetat och andra reaktiva monomerer. Det spelar en viktig roll i syntesen av nanopartiklar av volframoxid genom icke-vattenhaltig sol-gel-process. Det fungerar som en stabilisator vid tillverkning av polyuretanskum. Det används som en antioxidant för syntetiskt gummi, polymerer och oljederivat. Det används också som ett reningsmedel för aminoformiatkatalysatorer.
Löslighet
Löslig i eter, aceton, alkohol och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-29-3
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00002201
InChI-nyckel XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
IUPAC-namn 4-tert-butylbensen-1,2-diol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcatechol
Smältpunkt 53°C to 57°C
Densitet 1.049
Kokpunkt 284°C to 286°C
Flampunkt 151°C (303°F)
Odör Odorless
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2043335
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in ether,acetone,alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylcatechol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-tert-Butylcatechol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.