Läs mer
4-tert-butylkatekol, TRC
Produktkod. 30333402
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30333402 250 mg
1 options
Produktkod. 30333402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB810793250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcatechol
CAS 98-29-3
Molekylformel C10 H14 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Pyrocatechol, 4-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-tert-butylbenzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-(1,1-Dimethylethyl)catechol, 4-TBC, 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol, 4-tert-Butyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-tert-Butyl-o-catechol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylcatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol, 5-tert-Butylcatechol, Inhibitor NLC 10, NLC 10, NSC 5310, Norpol 9853, Norpol Inhibitor 9853, TBC, p-t-Butylcatechol, p-tert-Butylcatechol, p-tert-Butylpyrocatechol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-tert-butylbensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Formel vikt 166.0994