Läs mer
4-tert-butylcyklohexanekarboxylsyra, huvudsakligen trans, 98+%
Produktkod. 11318065
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318065 25 g 25g
11308065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08248.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 5451-55-8 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5451-55-8
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.279
MDL-nummer MFCD00042622
InChI-nyckel QVQKEGYITJBHRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, cis-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, cis, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl, cis-4-tert-butylcyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, trans, qvqkegyitjbhrq-dtorhvgosa-n
PubChem CID 136759
IUPAC-namn 4-tert-butylcyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)C1CCC(CC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Namnnotering Övervägande trans
Kvantitet 25 g
Beilstein 2043187
Formel vikt 184.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.