Läs mer
4-tert-butylcyklohexanol, 99 %, blandning av isomerer
Produktkod. 10090580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10090580 5 g Glasflaska 5g
10409210 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10090580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 SEK
    219.65 SEK / 5g
    Save 30.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-52-2 | C10H20O | 156,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-52-2
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.27
MDL-nummer MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
InChI-nyckel CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
PubChem CID 7391
IUPAC-namn 4-tert-butylcyklohexan-1-ol
LEDER CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcyclohexanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60,0 °C till 69,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 224,0 °C
Flampunkt 200 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H10OH
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, I, 18
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <1 g/L vatten (20 c)
Viskositet 8,68 mPa (80 °C)
Formel vikt 156.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.