Läs mer
4-tert-butylcyklohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457487
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457487 100 g 100g
11467487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15612.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-53-3 | C10H18O | 154.253 g/mol
4-tert-butylcyklohexanon används som parfymmedel och i kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-tert-butylcyklohexanon används som parfymmedel och i kosmetika.
Löslighet
Löslig i alkohol, etanol (0,5 g/10 ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-53-3
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00001642
InChI-nyckel YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
PubChem CID 7392
IUPAC-namn 4-tert-butylcyklohexan-1-on
LEDER CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcyclohexanone
Smältpunkt 47°C to 51°C
Densitet 0.893
Kokpunkt 113°C to 116°C (20 mmHg)
Flampunkt 96°C (204°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 507309
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ethanol (0.5g/10 mL). Insoluble in water.
Formel vikt 154.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.