Läs mer
4-tert-butylcyklohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10668184 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10668184 25 g Plastflaska 25g
10419210 100 g Plastflaska 100g
10626102 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10668184 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107910250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-53-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-53-3
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00001642
InChI-nyckel YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
PubChem CID 7392
IUPAC-namn 4-tert-butylcyklohexan-1-on
LEDER CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcyclohexanone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48.0°C to 51.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 113.0°C to 116.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)3CC6H9(=O)
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, I, 29
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 154.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylcyclohexanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.