Läs mer
4-tert-butylcyklohexylamin, cis + trans, 97 %
Produktkod. 11387715
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387715 5 g 5g
11397715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02472.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5400-88-4
Molekylformel C10H21N
Molekylvikt (g/mol) 155.29
MDL-nummer MFCD00013763,MFCD20690546
InChI-nyckel BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
PubChem CID 79396
IUPAC-namn 4-tert-butylcyklohexan-1-amin
LEDER CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylcyclohexylamine
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 0.87
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.4662
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1523780
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 155.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.