Läs mer
4-tert-butyldimetylsiloxi-1-butanol, 97 %
Produktkod. 15431498
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431498 25 g 25g
15421498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55285.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 87184-99-4 | C10H24O2Si | 204,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lite löslig i vatten.(2,0 g/L) (25 °C). Löslig i diklormetan, etylacetat, metanol
Anmärkningar
Förvaring: Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en sval, mörk och välventilerad plats och borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87184-99-4
Molekylformel C10H24O2Si
Molekylvikt (g/mol) 204.39
MDL-nummer MFCD04974070
InChI-nyckel IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol
PubChem CID 186403
IUPAC-namn 4-[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxibutan-1-ol
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Specifikationer
Kokpunkt 63 °C till 66 °C (0,3 mmHg)
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Kvantitet 25 g
Flampunkt 105 °C (221 °F)
Brytningsindex 1.439
Densitet 0.888
Linjär formel (CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. (2,0 g/L) (25 °C). Löslig i diklormetan, etylacetat, metanol
Formel vikt 204.38
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.