Läs mer
4-tert-Butyldimethylsilyl-4a’-hydroxy Simvastatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butyldimethylsilyl-4a'-hydroxy Simvastatin |
| CAS | 125142-16-7 |
| Molekylformel | C31 H54 O6 Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H54O6Si/c1-11-30(7,8)28(33)36-25-16-20(2)19-31(34)15-14-21(3)24(27(25)31)13-12-22-17-23(18-26(32)35-22)37-38(9,10)29(4,5)6/h14-15,20-25,27,34H,11-13,16-19H2,1-10H3/t20-,21+,22-,23-,24+,25+,27-,31-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C[C@]2(O)C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H]12 |
| IUPAC-namn | [(1S,3R,4aS,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-4a-hydroxy-3,7-dimethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 550.84 |
| Formel vikt | 550.369 |