Läs mer
4-[(tert-butyldimetylsilyl)oxi]bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10028189 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10028189 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10028189 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428170010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
CAS 120743-99-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9570g/mL, 0.957
Kokpunkt 224°C to 226°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H20O2Si
MDL-nummer MFCD05865174
Kvantitet 1 g
Synonym 4-t-butyldimethylsilyloxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsilyloxy benzaldehyde, 4-t-butyldimethylsilyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsiloxy benzaldehyde, acmc-209a8a
InChI-nyckel XACWSBWCLJXKGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC-namn 4-[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 236.39
PubChem CID 10879133
Formel vikt 236.39
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.