Läs mer
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10234964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10234964 5 g Glasflaska 5g
10133104 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426850050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55145-45-4
Molekylformel C12H24O2Si
Molekylvikt (g/mol) 228.41
MDL-nummer MFCD06411307
InChI-nyckel HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsiloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone meso form, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy cyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxycyclohexanone
PubChem CID 10609430
IUPAC-namn 4-[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxicyklohexan-1-on
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9090g/mL, 0.909
Kokpunkt 85°C (1.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (O=)C6H9OSi(CH3)2C(CH3)3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.41
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.